Manganese(II) iodide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
Ampuled under argon
47166.03EA
135
EUR
47166.03
47166.06
Manganese(II) iodide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Manganese(II) iodide
Formule:
I₂Mn MW: 308,75 g/mol Smeltpunt: 638 °C Dichtheid: 5,0 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00016225 CAS-nummer: 7790-33-2 EINECS: 232-201-6 |