Bismuth(III) bromide, watervrij ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
47175.03EA
106
EUR
47175.03
47175.06
Bismuth(III) bromide, watervrij ≥99.999% (metals basis)
Bismuth(III) bromide
Formule:
BiBr₃ MW: 448,69 g/mol Kookpunt: 453 °C Smeltpunt: 218 °C Dichtheid: 5,72 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00014195 CAS-nummer: 7787-58-8 EINECS: 232-121-1 UN: 3260 ADR: 8,III |