Fullerene C60 (C60/C70 70:28), powder, mixed, refined
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
41181.MDEA 111 EUR
41181.MD 41181.03 41181.06
Fullerene C60 (C60/C70 70:28), powder, mixed, refined
Fullerene C60
Formule: C₆₀
MW: 720,66 g/mol
Smeltpunt: ? 280 °C
Dichtheid: ∼1,65 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00151408
CAS-nummer: 99685-96-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01447
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/26/2339826.jpg