Erbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), powder -40 mesh
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
Packaged under argon.
44169.06EA
272
EUR
44169.06
44169.14
Erbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), powder -40 mesh
Erbium
Formule:
Er MW: 167,26 g/mol Kookpunt: 2863 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1529 °C Dichtheid: 9,066 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010987 CAS-nummer: 7440-52-0 EINECS: 231-160-1 UN: 3089 ADR: 4.1,II Merck Index: 12,03679 |