Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
H55932.03EA 130 EUR
H55932.03 H55932.06 H55932.MD
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Formule: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,11 g/mol
Smeltpunt: 154…156 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00216584
CAS-nummer: 17325-26-7