Gadolinium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), powder <200 mesh
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
Packaged under argon.
45915.14EA 482 EUR
45915.14 45915.22 45915.06
Gadolinium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), powder <200 mesh
Gadolinium
Formule: Gd
MW: 157,25 g/mol
Kookpunt: 3273 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1312 °C
Dichtheid: 7,886 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011022
CAS-nummer: 7440-54-2
EINECS: 231-162-2
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,04346
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Total Rare Earth Oxide Impurities: 0.1% max.