4-Amino-2,6-dimethylpyridine 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
H61970.03EA 129 EUR
H61970.03 H61970.06 H61970.MD
4-Amino-2,6-dimethylpyridine 98%
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00130078
CAS-nummer: 3512-80-9
EINECS: 225-515-1
ADR: 6.1,III