Sodium hexabromoplatinate(IV) hexahydrate
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
88966.03EA 160 EUR
88966.03 88966.06
Sodium hexabromoplatinate(IV) hexahydrate
Sodium hexabromoplatinate(IV) hexahydrate
Formule: Na₂PtBr₆·6H₂O
MW: 828,49 g/mol (720,49 anhy)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00014237
EINECS: 254-398-8