6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
H63547.06EA 327 EUR
H63547.06 H63547.03
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione 97%
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
MW: 241,04 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00462868
CAS-nummer: 88145-89-5