(R)-2-Amino-3-(tritylthio)propanamide 98%
Leverancier: Thermo Scientific
H63628.06EA
164
EUR
H63628.06
H63628.03
(R)-2-Amino-3-(tritylthio)propanamide 98%
(R)-2-Amino-3-(tritylthio)propanamide
Formule:
C₂₂H₂₂N₂OS MW: 362,49 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD22126061 CAS-nummer: 166737-85-5 |