4-Bromo-2-methoxypyridine 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
H64026.03EA 56.9 EUR
H64026.03 H64026.06
4-Bromo-2-methoxypyridine 98%
4-Bromo-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
Kookpunt: 87 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 25…26 °C
MDL-nummer: MFCD08277268
CAS-nummer: 100367-39-3