4-Amino-5-bromopyrimidine 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
H64335.03EA 158 EUR
H64335.03 H64335.06 H64335.MD
4-Amino-5-bromopyrimidine 98%
4-Amino-5-bromopyrimidine
Formule: C₄H₄BrN₃
MW: 174,00 g/mol
Smeltpunt: 207…211 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00233962
CAS-nummer: 1439-10-7