2,4-Dichloro-6-nitrophenol 98+%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
H64524.22EA
281
EUR
H64524.22
H64524.14
2,4-Dichloro-6-nitrophenol 98+%
2,4-Dichloro-6-nitrophenol
Formule:
C₆H₃Cl₂NO₃ MW: 208 g/mol Smeltpunt: 118…120 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00007101 CAS-nummer: 609-89-2 EINECS: 210-202-2 ADR: 6.1,III |