5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
H64674.06EA 63.8 EUR
H64674.06 H64674.14
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 97%
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Smeltpunt: 198…202 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03427664
CAS-nummer: 164513-38-6