3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
H64683.06EA 286 EUR
H64683.06
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine 97%
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine
Formule: C₇H₈FNO
MW: 141,15 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03095083
CAS-nummer: 375368-80-2