2-Amino-5-chlorophenol 97+%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
H64978.22EA
299
EUR
H64978.22
H64978.14
2-Amino-5-chlorophenol 97+%
2-Amino-5-chlorophenol
Formule:
C₆H₆ClNO MW: 143,57 g/mol Smeltpunt: 145…153 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD02093863 CAS-nummer: 28443-50-7 EINECS: 249-020-3 ADR: 6.1,III |