Magnesium acetate 1 M in aqueous solution
Leverancier: Thermo Scientific
J60041.AEEA 77.6 EUR
J60041.AE J60041.AD
Magnesium acetate 1 M in aqueous solution
Magnesium acetate
Formule: (H₃CCOO)₂Mg
MW: 142,39 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003539
CAS-nummer: 142-72-3