Paraformaldehyde 4% in PBS
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
J61899.AKEA
94.6
EUR
J61899.AK
J61899.AP
Paraformaldehyde 4% in PBS
Paraformaldehyde
Formule:
(CH₂O)n Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00133991 CAS-nummer: 30525-89-4 |