L-Cystine dihydrochloride 99%
Leverancier: Thermo Scientific
J62292.14EA 65.5 EUR
J62292.14 J62292.22 J62292.30
L-Cystine dihydrochloride 99%
L-Cystine dihydrochloride
Formule: C₆H₁₂N₂O₄S₂·2HCl
MW: 313,23 g/mol
Smeltpunt: 228…232 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00070399
CAS-nummer: 30925-07-6
EINECS: 250-391-9