Paraformaldehyde 4% in PBS + Mg + EGTA
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
J62478.APEA 162 EUR
J62478.AP J62478.AK
Paraformaldehyde 4% in PBS + Mg + EGTA
Paraformaldehyde
Applications: For histology.
Formule: (CH₂O)n
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00133991
CAS-nummer: 30525-89-4