L-Cystine dihydrochloride 98%
Leverancier: Thermo Scientific
J63717.A1EA 628 EUR
J63717.A1 J63717.30
L-Cystine dihydrochloride 98%
L-Cystine dihydrochloride
Formule: C₆H₁₂N₂O₄S₂·2HCl
MW: 313,23 g/mol
Smeltpunt: 228…232 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00070399
CAS-nummer: 30925-07-6
EINECS: 250-391-9