L-Cysteine methyl ester hydrochloride
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
J64436.22EA
179
EUR
J64436.22
J64436.30
J64436.14
L-Cysteine methyl ester hydrochloride
L-Cysteine methyl ester hydrochloride
Formule:
C₄H₉NO₂S·HCl MW: 171,7 g/mol Smeltpunt: 142 °C (ontbinding) |
MDL-nummer:
MFCD00038998 CAS-nummer: 18598-63-5 EINECS: 242-435-0 |