trans-Cinnamic acid
Leverancier: Spectrum Chemical
Waarschuwing
SPCMCI120-25KGBLEA 0 EUR
SPCMCI120-25KGBL
trans-Cinnamic acid
trans-Cinnamic acid
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Kookpunt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 131…134 °C
Dichtheid: 1,25 g/cm³ (4 °C)
MDL-nummer: MFCD00004369
CAS-nummer: 140-10-3
EINECS: 205-398-1
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay 98% Min.