Acetanilide
Leverancier: Spectrum Chemical
|
Waarschuwing
|
SPCMA1007-12KGBLEA
2210
EUR
SPCMA1007-12KGBL
SPCMA1007-50KGBL
SPCMA1007-1KG
Acetanilide
Acetanilide
Formule:
C₈H₉NO MW: 135,17 g/mol Kookpunt: 304 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 115 °C Dichtheid: 1,22 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 174 °C |
MDL-nummer:
MFCD00008674 CAS-nummer: 103-84-4 EINECS: 203-150-7 Merck Index: 13,00051 |
Specificaties testresultaten
Assay | 99% Min. |