L-Arginine hydrochloride USP
Leverancier: Spectrum Chemical
SPCMA1337-50KGBLEA
0
EUR
SPCMA1337-50KGBL
SPCMA1337-1KG
SPCMA1337-12KGBL
L-Arginine hydrochloride USP
L-Arginine hydrochloride
Formule:
C₆H₁₅ClN₄O₂ MW: 210,66 g/mol Smeltpunt: 218 °C Dichtheid: 1,42 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00064550 CAS-nummer: 1119-34-2 EINECS: 214-275-1 Merck Index: 13,00785 |
Specificaties testresultaten
Assay | 98.5% Min. |