Sebacic acid

SPCMSE105-45KGBLEA 0 EUR
SPCMSE105-45KGBL SPCMSE105-12KGBL
Sebacic acid
Sebacic acid
Formule: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Kookpunt: 374 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 127…131 °C
Dichtheid: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 221 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004440
CAS-nummer: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Merck Index: 12,08558

Bestel nu

Specificaties testresultaten

Assay 94% Min.

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR