Calcium hydrogen orthophosphate dihydrate, powder USP
Leverancier: Spectrum Chemical
SPCMCA160-12KGEA 1010 EUR
SPCMCA160-12KG SPCMCA160-2.5KG
Calcium hydrogen orthophosphate dihydrate, powder USP
Calcium hydrogen orthophosphate dihydrate
Form: Powder
Formule: HCaO₄P·2H₂O
MW: 172,09 g/mol
Smeltpunt: 36 °C
Dichtheid: 2,44 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149621
CAS-nummer: 7789-77-7
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01699
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay 98% Min.