VWR®, Meerkanaalspipetten, elektronisch, variabel volume
Leverancier: VWR
VWR®
613-5426EA 1310 EUR
613-5426 613-5419 613-5420 613-5421 613-5783 613-5782 613-5424 613-5425 613-5422 613-5423
VWR®, Meerkanaalspipetten, elektronisch, variabel volume
Pipetten Micropipetten
Deze pipetten combineren superieure nauwkeurigheid, precisie en robuustheid met een geavanceerd ergonomisch ontwerp.
  • Gebruiksgemak: Slechts twee knoppen en vijf pipetteermodi; waardoor gemakkelijk met een hand programmeren en snel starten van de pipetteercyclus mogelijk zijn
  • Aanpasmodus (CUSTOM mode): Met de VWR® Protocol Builder-software kunnen gebruikers snel en eenvoudig specifieke protocollen aanmaken
  • Geavanceerde ergonomie: lichtgewicht en perfect gebalanceerd, er is nauwelijks kracht nodig en RSI neemt aanzienlijk af
  • Past gemakkelijk in de linker- of rechterhand en pipetkoppen kunnen 360° worden geroteerd
  • Geheel gemotoriseerde zuigeraandrijving: voor gelijkmatige en evenwichtige sampleafgifte voor elk kanaal
  • Tiphouders zijn ontworpen voor een veilige tipaansluiting en gemakkelijke afwerping dankzij een gebogen ejectorstaaf
  • Pipetten kunnen tijdens het opladen worden gebruikt zonder afbreuk te doen aan de prestaties
VWR® elektronische pipetten bieden uitstekende prestaties in alle pipetteermethoden. Ze vereisen vrijwel geen kracht bij het opzuigen en doseren van monsters, en verminderen RSI (Repetitive Strain Injury) bij routinewerkzaamheden aanzienlijk.
Pipetteermodi: PIPET- (standaardmodus), REVERSE-, REPETITIVE-, MIX- en CUSTOM.
Bestelinformatie: Elke pipet wordt geleverd met een lithium-ionaccu, een USB-voeding (5 V), een verlengstuk voor de tipejector (alleen voor modellen van 10 µl), een certificaat van conformiteit, en een beknopte handleiding. Accessoirestandaarden worden apart verkocht. Accessoirestatieven worden apart verkocht.