Sealt snel en efficiënt zakken, bladen of platte slangen van PP of PE van 0,01 tot 0,8 mm dik.
- Schuifsnijblad verwijdert overtollig materiaal op 19 mm vanaf de sealnaad
- Timingknop zorgt voor veilig afdichten - draai simpelweg aan de knop om de tijd in te stellen (1 tot 8 seconden), druk de handgreep omlaag en verwijder deze wanneer het lampje aangeeft dat de cyclus is voltooid
- Verwarmingselement (310 mm lang) is alleen heet tijdens het afdichten
- Bevat een reserveonderdelenset: 2 extra messen, 2 extra verwarmingselementen en 2 extra PTFE-doeken
B×D×H (gesloten): 86×446×166 mm
Leveringsinformatie: Geleverd met een netkabel van 153 cm. Extra set vervangingsonderdelen kan apart worden besteld.