Chromosulphuric acid
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO295510010EA
71.9
EUR
ACRO295510010
ACRO295510025
Chromosulphuric acid
Chromosulphuric acid
Formule:
Cr₂K₂O₇·H₂O₄S MW: 392,25 g/mol Kookpunt: 330 °C (760 mmHg) Dichtheid: 1,84 g/cm³ Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011368 CAS-nummer: 65272-71-1 UN: 2240 ADR: 8,I |
Specificaties testresultaten
Appearance | Red-brown to dark brown Liquid |
Assay | ≥92 % H2SO4 |
Assay | ≥1.3 % CrO3 |