4-Methoxypiperidine 98+%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO393390010EA
133
EUR
ACRO393390010
ACRO393390050
4-Methoxypiperidine 98+%
4-Methoxypiperidine
Formule:
C₆H₁₄ClNO MW: 115,1700 g/mol Kookpunt: 44 °C (9mbar) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD04115010 CAS-nummer: 4045-24-3 UN: 3267 ADR: 8,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |