4-Nitrosalicylic acid 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO425870250EA 318 EUR
ACRO425870250
4-Nitrosalicylic acid 97%
4-Nitrosalicylic acid
Formule: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Smeltpunt: 235…239 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00071505
CAS-nummer: 619-19-2
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to yellow-grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 230 to 239 °C
HPLC ≥96.0 %