(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO426030010EA 84.4 EUR
ACRO426030010
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid 98%
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid
Formule: C₆H₂F₃CH₂COOH
MW: 190,12 g/mol
Smeltpunt: 111…114 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00061217
CAS-nummer: 114152-23-7
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure