Ethyleendiamine 99+%, AcroSeal™
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
427268000.EA 333 EUR
427268000. 427261000.
Ethyleendiamine 99+%, AcroSeal™
Ethyleendiamine
Formule: C₂H₈N₂
MW: 60,1 g/mol
Kookpunt: 117 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 11 °C
Dichtheid: 0,898 g/cm³
Vlampunt: 38 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008204
CAS-nummer: 107-15-3
UN: 1604
ADR: 8,II
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/69/2299969.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA