2,3-Dimethyl-1,3-butadiene 98% stabilised
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
Stabilisatie:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
ACRO163431000EA
276
EUR
ACRO163431000
ACRO163430050
ACRO163430250
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene 98% stabilised
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Formule:
C₆H₁₀ MW: 82,15 g/mol Kookpunt: 68…69 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –76 °C Dichtheid: 0,726 g/cm³ Vlampunt: –20 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00008595 CAS-nummer: 513-81-5 UN: 3295 ADR: 3,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4370 to 1.4400 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | 100 ppm BHT |