Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO163750250EA 142 EUR
ACRO163750250 ACRO163751000
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₈H₉ClN₂O₂S
MW: 232,69 g/mol
Smeltpunt: 60…63 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006085
CAS-nummer: 5909-24-0
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥97.5 %