Triethoxysilane 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO164812500EA 549 EUR
ACRO164812500 ACRO164810100 ACRO164810500
Triethoxysilane 95%
Triethoxysilane
Formule: C₆H₁₆O₃Si
MW: 164,28 g/mol
Kookpunt: 134…135 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –170 °C
Dichtheid: 0,89 g/cm³
Vlampunt: 26 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009061
CAS-nummer: 998-30-1
UN: 3489
ADR: 6.1,I
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %