α,4-Dichloro-2-nitrotoluene 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO187950010EA
47.4
EUR
ACRO187950010
ACRO187950050
α,4-Dichloro-2-nitrotoluene 98%
α,4-Dichloro-2-nitrotoluene
Formule:
C₇H₅Cl₂NO₂ MW: 206,03 g/mol Smeltpunt: 38…44 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
CAS-nummer:
938-71-6 UN: 3261 ADR: 8,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Light yellow to tan Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 39 to 44 °C |
GC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |