Kobalt 99.995% (trace metals basis), powder and/or granules
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO192850050EA
81.8
EUR
ACRO192850050
ACRO192850250
Kobalt 99.995% (trace metals basis), powder and/or granules
Kobalt
Formule:
Co MW: 58,93 g/mol Kookpunt: 2870 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 1495 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010935 CAS-nummer: 7440-48-4 ADR: 4.1,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | Grey Powder and/or granules |
Total trace metal impurities | ≤50 ppm |