Ammonium hexafluorosilicate 99.999% (trace metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO194000500EA
194
EUR
ACRO194000500
ACRO194002500
ACRO194000100
Ammonium hexafluorosilicate 99.999% (trace metals basis)
Ammonium hexafluorosilicate
Formule:
H₈F₆N₂Si MW: 178,15 g/mol Dichtheid: 2,01 g/cm³ Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010887 CAS-nummer: 16919-19-0 UN: 2854 ADR: 6.1,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Total trace metal impurities | ≤10 ppm |