Silver sulphate ACS
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO194070100EA 49 EUR
ACRO194070100 ACRO194071000 ACRO194075000
Silver sulphate ACS
Silver sulphate
Formule: Ag₂SO₄
MW: 311,8 g/mol
Kookpunt: 1085 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 652 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003407
CAS-nummer: 10294-26-5
UN: 3077
ADR: 9,III
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/57/2299457.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.0 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in water and AgCl)
Subst not pptd by HCl ≤0.03 %