2',6'-Difluoroacetophenone 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO214290050EA 101 EUR
ACRO214290050
2',6'-Difluoroacetophenone 98%
2',6'-Difluoroacetophenone
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Kookpunt: 76…79 °C (15 mmHg)
Dichtheid: 1,19 g/cm³
Vlampunt: 76 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00000328
CAS-nummer: 13670-99-0
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %