Benzoylchloride 99%, AcroSeal™, pure
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
220271000.EA 77.4 EUR
220271000.
Benzoylchloride 99%, AcroSeal™, pure
Benzoylchloride
Formule: C₇H₅ClO
MW: 140,57 g/mol
Kookpunt: 198 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –1 °C
Dichtheid: 1,21 g/cm³
Vlampunt: 93 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00000653
CAS-nummer: 98-88-4
UN: 1736
ADR: 8,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤40 APHA