1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO384870050EA 92.4 EUR
ACRO384870050 ACRO384870010
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,3 g/mol
Smeltpunt: 149…153 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00076999
CAS-nummer: 84358-13-4
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %