Nikkeldichloride 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO387320500EA
66.4
EUR
ACRO387320500
ACRO387322500
Nikkeldichloride 98%
Nikkeldichloride
Formule:
Cl₂Ni MW: 129,6 g/mol Smeltpunt: 1001 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011142 CAS-nummer: 7718-54-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Light orange to brown Powder |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |