3-Methoxypyridine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO393080050EA 141 EUR
ACRO393080050 ACRO393080250
3-Methoxypyridine 97%
3-Methoxypyridine
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Kookpunt: 65 °C (15 mmHg)
Dichtheid: 1,083 g/cm³
Vlampunt: 70 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00673022
CAS-nummer: 7295-76-3
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %