2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO393810050EA
176
EUR
ACRO393810050
ACRO393810010
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule:
C₇H₆BF₃O₃ MW: 205,93 g/mol Smeltpunt: 121…125 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD01320763 CAS-nummer: 175676-65-0 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |