1,3-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO397340050EA 218 EUR
ACRO397340050
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Kookpunt: 91…92 °C (11 mmHg)
Dichtheid: 1,503 g/cm³
Vlampunt: 88 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00192035
CAS-nummer: 19064-24-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear yellow to orange Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure