Bis(2-methoxyethyl)ether, extra dry 99+%, AcroSeal™
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
397210010.EA
412
EUR
397210010.
397211000.
Bis(2-methoxyethyl)ether, extra dry 99+%, AcroSeal™
Bis(2-methoxyethyl)ether
Formule:
C₆H₁₄O₃ MW: 134,18 g/mol Kookpunt: 162 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –64 °C Dichtheid: 0,937 g/cm³ Vlampunt: 51 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008503 CAS-nummer: 111-96-6 UN: 3271 ADR: 3,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |