Azetidine hydrochloride 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO398730010EA 76.5 EUR
ACRO398730010 ACRO398730050
Azetidine hydrochloride 97%
Azetidine hydrochloride
Formule: C₃H₈ClN
MW: 93,56 g/mol
Smeltpunt: >300 °C
Vlampunt: 152 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00191762
CAS-nummer: 36520-39-5
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %